3,5-Di-tert-butyl-4-hydroxybenzoic acid ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
A16880.09
A16880.18
A16880.09EA
274
PLN
A16880.09
A16880.18
3,5-Di-tert-butyl-4-hydroxybenzoic acid ≥98%
Purity: 98%
CAS No.: 1421-49-4
Molecular Formula: C15H22O3
Formula Weight: 250.34
Melting Point: 206-209°
Beilstein Reference: 2216948
Formuła:
C₁₅H₂₂O₃ Temp. Wrzenia: 374 °C (1013 hPa) Temp. topnienia: 206…209 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00008827 Numer CAS: 1421-49-4 Numer WE (dawny EINECS): 215-823-2 |