Chlorek 2-naftalenosulfonylu ≥97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
A16872.14
A16872.22
A16872.36
A16872.14EA
435
PLN
A16872.14
A16872.22
A16872.36
Chlorek 2-naftalenosulfonylu ≥97%
Chlorek 2-naftalenosulfonylu
Purity: 97%
CAS No.: 93-11-8
Molecular Formula: C10H7ClO2S
Formula Weight: 226.68
Melting Point: 74-78°
Boiling Point: 200-202°/13mm
UN No.: 3261
MDL No.: MFCD00004087
Formuła:
C₁₀H₇ClO₂S Temp. Wrzenia: 200…202 °C (13 mmHg) Temp. topnienia: 74…78 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00004087 Numer CAS: 93-11-8 Numer WE (dawny EINECS): 202-219-9 Jednostka: 3261 ADR: 8,II |