Bromek benzylotrimetyloamoniowy ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
A16840.14
A16840.22
A16840.14EA
188
PLN
A16840.14
A16840.22
Bromek benzylotrimetyloamoniowy ≥98%
Bromek benzylotrimetyloamoniowy
Purity: 98+%
CAS No.: 5350-41-4
Molecular Formula: C6H5CH2N(CH3)3Br
Formula Weight: 230.15
Melting Point: 228-232°
Beilstein Reference: 3917251
Formuła:
C₁₀H₁₆BrN Temp. topnienia: 228…232 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00011780 Numer CAS: 5350-41-4 Numer WE (dawny EINECS): 226-320-2 |