4,4'-Oksydianilina 98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
A16815.22
A16815.18
A16815.36
A16815.22EA
483
PLN
A16815.22
A16815.18
A16815.36
4,4'-Oksydianilina 98%
4,4'-Oksydianilina
Purity: 98%
CAS No.: 101-80-4
Molecular Formula: C12H12N2O
Formula Weight: 200.24
Flash Point: 218°(424°F)
Melting Point: 189-192°
Boiling Point: 190°/0.1mm
Beilstein Reference: 475735
UN No.: 3077
MDL No.: MFCD00007863
Formuła:
C₁₂H₁₂N₂O Temp. Wrzenia: 190 °C (0,1 mmHg) Temp. topnienia: 189…192 °C Temp. Zapłonu: 218 °C (424 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00007863 Numer CAS: 101-80-4 Numer WE (dawny EINECS): 202-977-0 ADR: 9,III |