1,3-Dibutylo-2-tiomocznik ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Synonim:
N,N'-Dibutylthiourea, 1,3-Dibutylthiourea, N,N'-Di-n-butylthiourea
A16783.0B
A16783.18
A16783.30
A16783.0BEA
1290
PLN
A16783.0B
A16783.18
A16783.30
1,3-Dibutylo-2-tiomocznik ≥98%
1,3-Dibutylo-2-tiomocznik
Purity: 98%
CAS No.: 109-46-6
Molecular Formula: CH3(CH2)3NHCSNH(CH2)3CH3
Formula Weight: 188.34
Odour: Odourless
Melting Point: 64-67°
Beilstein Reference: 507434
MDL No.: MFCD00004926
Formuła:
H₃CCH₂CH₂CH₂NHC(S)NHCH₂CH₂CH₂CH₃ MW: 188.34 g/mol Temp. Wrzenia: 252 Temp. topnienia: 64…67 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00004926 Numer CAS: 109-46-6 Numer WE (dawny EINECS): 203-674-6 |