3-Chloro-4-fluorobenzotrifluoride ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Synonim:
1-Chloro-2-fluoro-5-(trifluoromethyl)benzene, 3-Chloro-4-fluorobenzotrifluoride, 2-Chloro-1-fluoro-4-(trifluoromethyl)benzene
A16670.06
A16670.14
A16670.06EA
576
PLN
A16670.06
A16670.14
3-Chloro-4-fluorobenzotrifluoride ≥98%
3-Chloro-4-fluorobenzotrifluoride
Purity: 98%
CAS No.: 78068-85-6
Molecular Formula: C7H3ClF4
Formula Weight: 198.55
Flash Point: 42°(108°F)
Refractive Index: 1.4355
Boiling Point: 137°
Beilstein Reference: 4309386
UN No.: 1993
MDL No.: MFCD00042207
Formuła:
C₇H₃ClF₄ MW: 198.55 g/mol Temp. Wrzenia: 137 °C Gęstość: 1.490 Temp. Zapłonu: 42 °C (108 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00042207 Numer CAS: 78068-85-6 ADR: 3 III |