Kwas 3-benzoilopropionowy ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
A16636.14
A16636.22
A16636.14EA
367
PLN
A16636.14
A16636.22
Kwas 3-benzoilopropionowy ≥98%
Kwas 3-benzoilopropionowy
Purity: 98+%
CAS No.: 2051-95-8
Molecular Formula: C6H5COCH2CH2CO2H
Formula Weight: 178.19
Melting Point: 114-120°
Beilstein Reference: 639757
Formuła:
C₁₀H₁₀O₃ Temp. Wrzenia: 325 °C (1013 hPa) Temp. topnienia: 114…120 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00002792 Numer CAS: 2051-95-8 Numer WE (dawny EINECS): 218-135-0 |