N,N-Dimetylo-1,1,1-trimetylosililoamina 95%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
Purity: 95%
CAS No.: 2083-91-2
Molecular Formula: C5H15SiN
Formula Weight: 117.27
Flash Point: -19°(-3°F)
Refractive Index: 1.3970
Odour: Amine-like
Boiling Point: 86-87°
Beilstein Reference: 1731861
UN No.: 2733
MDL No.: MFCD00008297
Formuła:
C₅H₁₅NSi Temp. Wrzenia: 86…87 °C Gęstość: 0,732 Temp. Zapłonu: –19 °C (–3 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00008297 Numer CAS: 2083-91-2 Numer WE (dawny EINECS): 218-222-3 ADR: 3,II |