Formaldehyd 37% (w/w) roztwór wodny stabilised
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
Stabilizacja:
w metanolem 7-8%
CAS No.: 50-00-0
Molecular Formula: CH2O
Formula Weight: 30.03
Flash Point: 60°(140°F)
Refractive Index: 1.3765
Odour: Pungent
Boiling Point: 97°
Beilstein Reference: 1209228
Merck Reference: 14,4235
UN No.: 1198
MDL No.: MFCD00003274
Formuła:
CH₂O Temp. Wrzenia: 97 °C Temp. topnienia: –15 °C Gęstość: 1,083 Temp. Zapłonu: 66 °C (151 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00003274 Numer CAS: 50-00-0 Numer WE (dawny EINECS): 200-001-8 Jednostka: 2209 ADR: 8,III Klasyfikacja Merck : 14,4235 |