2-(2-Butoksyetoksy)etanol ≥99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Purity: 99%
CAS No.: 112-34-5
Molecular Formula: C8H18O3
Formula Weight: 162.23
Flash Point: 100°(212°F)
Refractive Index: 1.4320
Odour: schwach, mild
Melting Point: -68°
Boiling Point: 230-232°
Merck Reference: 14,1557
MDL No.: MFCD00002881
Formuła:
CH₃(CH₂)₃OCH₂CH₂OCH₂CH₂OH Temp. Wrzenia: 230…232 °C Temp. topnienia: –68 °C Gęstość: 0,967 Temp. Zapłonu: 100 °C (212 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00002881 Numer CAS: 112-34-5 Numer WE (dawny EINECS): 203-961-6 Klasyfikacja Merck : 14,1557 |