1,3-Dimetylo-2-imidazolidynon ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Synonim:
1,3-Dimethylimidazolidin-2-one
A16001.22
A16001.14
A16001.36
A16001.22EA
456
PLN
A16001.22
A16001.14
A16001.36
1,3-Dimetylo-2-imidazolidynon ≥98%
1,3-Dimetylo-2-imidazolidynon
Purity: 98%
CAS No.: 80-73-9
Molecular Formula: C5H10N2O
Formula Weight: 114.15
Flash Point: 93°(199°F)
Refractive Index: 1.4720
Melting Point: 8°
Boiling Point: 224-226°
Beilstein Reference: 108808
Merck Reference: 14,3249
UN No.: 2810
MDL No.: MFCD00003188
Formuła:
C₅H₁₀N₂O MW: 114.15 g/mol Temp. Wrzenia: 224…226 °C Temp. topnienia: 8 Gęstość: 1.058 Temp. Zapłonu: 93 °C (199 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00003188 Numer CAS: 80-73-9 Numer WE (dawny EINECS): 201-304-8 Jednostka: 2810 ADR: 6.1 III Klasyfikacja Merck : 13,03275 |