4-Hydroksybenzoesan oktylu ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Synonim:
Octyl parahydroxybenzoate, Octylparaben, 4-Hydroxybenzoic acid octyl ester, n-Octyl 4-hydroxybenzoate
A15964.06
A15964.14
A15964.22
A15964.06EA
238
PLN
A15964.06
A15964.14
A15964.22
4-Hydroksybenzoesan oktylu ≥98%
4-Hydroksybenzoesan oktylu
Purity: 98%
CAS No.: 1219-38-1
Molecular Formula: C15H22O3
Formula Weight: 250.34
Melting Point: 50-53°
MDL No.: MFCD00016482
Formuła:
C₁₅H₂₂O₃ MW: 250.34 g/mol Temp. topnienia: 50…53 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00016482 Numer CAS: 1219-38-1 Numer WE (dawny EINECS): 214-943-2 |