5-Metylobenzimidazol ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Synonim:
5-Methyl-1H-benzimidazole, 5-Methyl-1H-benzo[d]imidazole
A15957.06
A15957.14
A15957.22
A15957.06EA
326
PLN
A15957.06
A15957.14
A15957.22
5-Metylobenzimidazol ≥98%
5-Metylobenzimidazol
Purity: 98%
CAS No.: 614-97-1
Molecular Formula: C8H8N2
Formula Weight: 132.17
Melting Point: 112-117°
Boiling Point: 169-172°/1mm
MDL No.: MFCD00010740
Formuła:
C₈H₈N₂ MW: 132.16 g/mol Temp. Wrzenia: 169…172 °C (1 mmHg) Temp. topnienia: 112…117 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00010740 Numer CAS: 614-97-1 Numer WE (dawny EINECS): 210-401-4 |