Tymina 97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
A15879.14
A15879.22
A15879.36
A15879.14EA
467
PLN
A15879.14
A15879.22
A15879.36
Tymina 97%
Tymina
Purity: 97%
CAS No.: 65-71-4
Molecular Formula: C5H6N2O2
Formula Weight: 126.12
Melting Point: 316-317°
Beilstein Reference: 607626
Merck Reference: 14,9398
MDL No.: MFCD00006026
Formuła:
C₅H₆N₂O₂ Temp. Wrzenia: 389 °C (1013 hPa) Temp. topnienia: 316…317 °C Gęstość: 1,454 g/cm³ (25 °C) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00006026 Numer CAS: 65-71-4 Numer WE (dawny EINECS): 200-616-1 Klasyfikacja Merck : 14,9398 |