Bezwodnik 3-nitroftalowy ≥97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
A15857.14
A15857.22
A15857.14EA
648
PLN
A15857.14
A15857.22
Bezwodnik 3-nitroftalowy ≥97%
Bezwodnik 3-nitroftalowy
Purity: 97%
CAS No.: 641-70-3
Molecular Formula: C8H3NO5
Formula Weight: 193.11
Melting Point: 161-166°
Beilstein Reference: 179963
Formuła:
C₈H₃NO₅ MW: 193.12 g/mol Temp. topnienia: 161…166 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00005921 Numer CAS: 641-70-3 Numer WE (dawny EINECS): 211-373-6 |