Chlorooctan tert-butylu ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
Purity: 98%
CAS No.: 107-59-5
Molecular Formula: C6H11ClO2
Formula Weight: 150.61
Flash Point: 46°(115°F)
Refractive Index: 1.4230
Odour: Ester-like
Boiling Point: 155°
Beilstein Reference: 1753006
Merck Reference: 14,1563
UN No.: 2929
MDL No.: MFCD00000930
Formuła:
C₆H₁₁ClO₂ Temp. Wrzenia: 155 °C Gęstość: 1,053 Temp. Zapłonu: 46 °C (115 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00000930 Numer CAS: 107-59-5 Numer WE (dawny EINECS): 203-506-1 Jednostka: 2929 ADR: 6.1,II Klasyfikacja Merck : 14,1563 |