Merkaptan 2-chlorobenzylowy ≥97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
A15826.06
A15826.14
A15826.22
A15826.06EA
212
PLN
A15826.06
A15826.14
A15826.22
Merkaptan 2-chlorobenzylowy ≥97%
Merkaptan 2-chlorobenzylowy
Purity: 97%
CAS No.: 39718-00-8
Molecular Formula: C7H7ClS
Formula Weight: 158.65
Flash Point: 69°(156°F)
Refractive Index: 1.5910
Boiling Point: 120-122°/25mm
Beilstein Reference: 2042183
UN No.: 2810
MDL No.: MFCD00004868
Formuła:
C₇H₇ClS Temp. Wrzenia: 120…122 °C (25 mmHg) Gęstość: 1,220 Temp. Zapłonu: 69 °C (156 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00004868 Numer CAS: 39718-00-8 Numer WE (dawny EINECS): 254-602-5 Jednostka: 2810 ADR: 6.1,III |