2-Etylo-4-metyloimidazol 96%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
Synonim:
2-Ethyl-4-methyl-1H-imidazole
A15798.14
A15798.22
A15798.14EA
344
PLN
A15798.14
A15798.22
2-Etylo-4-metyloimidazol 96%
2-Etylo-4-metyloimidazol
Purity: 96%
CAS No.: 931-36-2
Molecular Formula: C6H10N2
Formula Weight: 110.16
Flash Point: 137°(278°F)
Refractive Index: 1.5 00
Melting Point: 45-49°
Boiling Point: 292-295°
Beilstein Reference: 1711
MDL No.: MFCD00005193
Formuła:
C₆H₁₀N₂ Temp. Wrzenia: 292…295 °C Temp. topnienia: 45…49 °C Gęstość: 0,973 Temp. Zapłonu: 137 °C (278 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00005193 Numer CAS: 931-36-2 Numer WE (dawny EINECS): 213-234-5 |