o-Tolylacetic acid ≥99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Synonim:
2-Tolylacetic acid, (2-Methylphenyl)acetic acid
A15783.06
A15783.14
A15783.22
A15783.06EA
219
PLN
A15783.06
A15783.14
A15783.22
o-Tolylacetic acid ≥99%
o-Tolylacetic acid
Purity: 99%
CAS No.: 644-36-0
Molecular Formula: C9H10O2
Formula Weight: 150.18
Melting Point: 86-90°
Beilstein Reference: 1936952
Formuła:
(C₆H₄CH₃)CH₂COOH Temp. Wrzenia: 283 °C (1013 hPa) Temp. topnienia: 86…90 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00004328 Numer CAS: 644-36-0 Numer WE (dawny EINECS): 211-416-9 |