Crotonic acid 98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
Purity: 98%
CAS No.: 107-93-7
Molecular Formula: C4H6O2
Formula Weight: 86.09
Flash Point: 87°(188°F)
Melting Point: 70-74°
Boiling Point: 128°/100mm
Beilstein Reference: 1719943
Merck Reference: 14,2597
UN No.: 2823
MDL No.: MFCD00002701
Formuła:
C₄H₆O₂ Temp. Wrzenia: 128 °C (100 mmHg) Temp. topnienia: 70…74 °C Gęstość: 1,027 Temp. Zapłonu: 87 °C (188 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00002701 Numer CAS: 107-93-7 Numer WE (dawny EINECS): 203-533-9 Jednostka: 2823 ADR: 8,III Klasyfikacja Merck : 14,2597 |