Oktadecylotrichlorosilan 95% cont. 5-10% branched isomers
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
Synonim:
Trichloro(stearyl)silane, Trichlorooctadecylsilane, Octadecyltrichlorosilane, ODTS, Trichloro(octadecyl)silane
A15732.0B
A15732.18
A15732.30
A15732.0BEA
3060
PLN
A15732.0B
A15732.18
A15732.30
Oktadecylotrichlorosilan 95% cont. 5-10% branched isomers
Oktadecylotrichlorosilan
Purity: 95%
CAS No.: 112-04-9
Molecular Formula: C18H37Cl3Si
Formula Weight: 387.94
Flash Point: 189°(372°F)
Refractive Index: 1.4600
Odour: Pungent
Melting Point: ca 20°
Boiling Point: 160-162°/3mm
Beilstein Reference: 1778847
UN No.: 1800
MDL No.: MFCD00000484
Formuła:
C₁₈H₃₇Cl₃Si MW: 387.94 g/mol Temp. Wrzenia: 160…162 °C (3 mmHg) Temp. topnienia: ∼ 20 °C Gęstość: 0.984 Temp. Zapłonu: 189 °C (372 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00000484 Numer CAS: 112-04-9 Numer WE (dawny EINECS): 203-930-7 Jednostka: 1800 ADR: 8 II |