o-Toluilan metylu ≥99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Synonim:
Methyl 2-methylbenzoate, o-Toluic acid methyl ester, 2-Toluic acid methyl ester, Methyl-2-methylbenzoate, 2-Methylbenzoic acid methyl ester
A15695.14
A15695.22
A15695.36
A15695.14EA
274
PLN
A15695.14
A15695.22
A15695.36
o-Toluilan metylu ≥99%
o-Toluilan metylu
Purity: 99%
CAS No.: 89-71-4
Molecular Formula: C9H10O2
Formula Weight: 150.18
Flash Point: 82°(179°F)
Refractive Index: 1.5190
Boiling Point: 207-208°
Beilstein Reference: 2041846
MDL No.: MFCD00008428
Formuła:
C₉H₁₀O₂ Temp. Wrzenia: 207…208 °C Temp. topnienia: –50 °C Gęstość: 1,072 Temp. Zapłonu: 82 °C (179 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00008428 Numer CAS: 89-71-4 Numer WE (dawny EINECS): 201-932-2 |