pentacyjanonitrozylożelazian (III) disodu ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
Synonim:
Sodium pentacyanonitrosylferrate(III) dihydrate, Sodium nitrosopentacyanoferrate (III) dihydrate, Sodium nitroferricyanide(III) dihydrate, Disodium pentacyanonitrosylferrate (III) dihydrate, Sodium nitroferricyanide dihydrate
A15656.14
A15656.18
A15656.30
A15656.14EA
227
PLN
A15656.14
A15656.18
A15656.30
pentacyjanonitrozylożelazian (III) disodu ≥98%
pentacyjanonitrozylożelazian (III) disodu
Purity: 98+%
CAS No.: 13755-38-9
Molecular Formula: C5FeN6Na2O.2H2O
Formula Weight: 297.95 (261.92anhy)
Odour: Odourless
Merck Reference: 14,8649
MDL No.: MFCD00149192
Formuła:
Na₂[Fe(CN)₅NO]·2H₂O MW: 297.95 g/mol Gęstość: 1.72 Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00149192 Numer CAS: 13755-38-9 Numer WE (dawny EINECS): 238-373-9 Jednostka: 1588 ADR: 6.1 III Klasyfikacja Merck : 13,08722 |