Jodek metylotrifenylofosfoniowy ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
Synonim:
Methyltriphenylphosphonium iodide
A15644.14
A15644.22
A15644.36
A15644.14EA
483
PLN
A15644.14
A15644.22
A15644.36
Jodek metylotrifenylofosfoniowy ≥98%
Jodek metylotrifenylofosfoniowy
Purity: 98%
CAS No.: 2065-66-9
Molecular Formula: CH3P(C6H5)3I
Formula Weight: 404.23
Odour: Odourless
Melting Point: 185-188°
UN No.: 3464
MDL No.: MFCD00066175
Formuła:
C₁₉H₁₈IP MW: 404.23 g/mol Temp. topnienia: 185…188 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00066175 Numer CAS: 2065-66-9 Numer WE (dawny EINECS): 218-178-5 Jednostka: 3464 ADR: 6.1 III |