Cyjanooctan metylu ≥99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Purity: 99%
CAS No.: 105-34-0
Molecular Formula: NCCH2CO2CH3
Formula Weight: 99.09
Flash Point: 110°(230°F)
Refractive Index: 1.4185
Odour: Mild
Melting Point: -23°
Boiling Point: 204°
Beilstein Reference: 773945
MDL No.: MFCD00001939
Formuła:
C₄H₅NO₂ Temp. Wrzenia: 204 °C Temp. topnienia: –23 °C Gęstość: 1,127 Temp. Zapłonu: 110 °C (230 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00001939 Numer CAS: 105-34-0 Numer WE (dawny EINECS): 203-288-8 |