Chlorooctan etylu ≥99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
Purity: 99%
CAS No.: 105-39-5
Molecular Formula: C4H7ClO2
Formula Weight: 122.55
Flash Point: 54°(149°F)
Refractive Index: 1.4210
Odour: Pungent
Melting Point: -26°
Boiling Point: 142-144°
Beilstein Reference: 506455
Merck Reference: 14,3783
UN No.: 1181
MDL No.: MFCD00000932
Formuła:
C₄H₇ClO₂ Temp. Wrzenia: 142…144 °C Temp. topnienia: –26 °C Gęstość: 1,159 Temp. Zapłonu: 54 °C (149 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00000932 Numer CAS: 105-39-5 Numer WE (dawny EINECS): 203-294-0 Jednostka: 1181 ADR: 6.1,II Klasyfikacja Merck : 14,3783 |