Tripropyl orthoformate ≥97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
|
Synonim:
1,1',1''-[Methylidynetris(oxy)]trispropane, Tri-n-propyl orthoformate, Tripropylorthoformate
A15503.06
A15503.14
A15503.22
A15503.06EA
164
PLN
A15503.06
A15503.14
A15503.22
Tripropyl orthoformate ≥97%
Tripropyl orthoformate
Purity: 97%
CAS No.: 621-76-1
Molecular Formula: HC(OCH2CH2CH3)3
Formula Weight: 190.28
Flash Point: 72°(161°F)
Refractive Index: 1.4070
Boiling Point: 106-108°/40mm
Beilstein Reference: 1744249
MDL No.: MFCD00015214
Formuła:
C₁₀H₂₂O₃ MW: 190.28 g/mol Temp. Wrzenia: 106…108 °C (40 mmHg) Gęstość: 0.886 Temp. Zapłonu: 72 °C (161 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00015214 Numer CAS: 621-76-1 Numer WE (dawny EINECS): 210-704-1 |