3,5-bis(Trifluorometylo)benzonitryl ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
A15460.06
A15460.14
A15460.06EA
522
PLN
A15460.06
A15460.14
3,5-bis(Trifluorometylo)benzonitryl ≥98%
3,5-bis(Trifluorometylo)benzonitryl
Purity: 98%
CAS No.: 27126-93-8
Molecular Formula: C9H3F6N
Formula Weight: 239.12
Flash Point: 72°(161°F)
Refractive Index: 1.4175
Melting Point: 16-20°
Boiling Point: 154-156°
Beilstein Reference: 3552650
UN No.: 3276
MDL No.: MFCD00000379
Formuła:
C₉H₃F₆N Temp. Wrzenia: 154…156 °C Temp. topnienia: 16…20 °C Gęstość: 1,421 Temp. Zapłonu: 72 °C (161 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00000379 Numer CAS: 27126-93-8 Numer WE (dawny EINECS): 248-240-7 Jednostka: 3276 ADR: 6.1,III |