Drukuj
4-Chloro-m-phenylenediamine 97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
A15430.06 A15430.14
A15430.06EA 537 PLN
A15430.06 A15430.14
4-Chloro-m-phenylenediamine 97%
Purity: 97% CAS No.: 5131-60-2 Molecular Formula: C6H7ClN2 Formula Weight: 142.59 Melting Point: 87-90° MDL No.: MFCD00025284
Formuła: C₆H₇ClN₂
Temp. Wrzenia: 280 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: 87…90 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00025284
Numer CAS: 5131-60-2
Numer WE (dawny EINECS): 225-877-9