Methyl crotonate all trans 96% (by GC), liquid
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
Synonim:
Methyl trans-2-butenoate, 2-Butenoic acid methyl ester, trans-Methyl crotonate, trans-Crotonic acid methyl ester, Crotonic acid methyl ester, trans-2-Butenoic acid methyl ester
A15363.22
A15363.36
A15363.22EA
292
PLN
A15363.22
A15363.36
Methyl crotonate all trans 96% (by GC), liquid
Methyl crotonate
Purity: 98%
CAS No.: 623-43-8
Molecular Formula: C5H8O2
Formula Weight: 100.12
Flash Point: 4°(40°F)
Refractive Index: 1.4245
Boiling Point: 118-120°
Beilstein Reference: 1720292
Merck Reference: 14,2597
UN No.: 3272
MDL No.: MFCD00009287
Formuła:
C₅H₈O₂ MW: 100.12 g/mol Temp. Wrzenia: 118…120 °C Gęstość: 0.944 Temp. Zapłonu: 4 °C (40 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00009287 Numer CAS: 623-43-8 Numer WE (dawny EINECS): 210-793-7 Jednostka: 3272 ADR: 3 II Klasyfikacja Merck : 14,2597 |