Indolo-3-karbaldehyd ≥99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Synonim:
1H-Indole-3-carbaldehyde, Indole-3-carboxaldehyde
A15330.14
A15330.22
A15330.14EA
582
PLN
A15330.14
A15330.22
Indolo-3-karbaldehyd ≥99%
Indolo-3-karbaldehyd
Purity: 99%
CAS No.: 487-89-8
Molecular Formula: C9H7NO
Formula Weight: 145.16
Flash Point: 240°(464°F)
Melting Point: 195-198°
Beilstein Reference: 114117
MDL No.: MFCD00005622
Formuła:
C₉H₇NO MW: 145.16 g/mol Temp. topnienia: 195…198 °C Gęstość: 1.34 g/cm³ (20 °C) Temp. Zapłonu: 240 °C (464 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00005622 Numer CAS: 487-89-8 Numer WE (dawny EINECS): 207-665-8 |