Drukuj
3-Nitroftalimid ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
A15291.06 A15291.14 A15291.22
A15291.06EA 301 PLN
A15291.06 A15291.14 A15291.22
3-Nitroftalimid ≥98%
3-Nitroftalimid
Purity: 98% CAS No.: 603-62-3 Molecular Formula: C8H4N2O4 Formula Weight: 192.13 Melting Point: 217-221° Beilstein Reference: 179965
Formuła: C₈H₄N₂O₄
Temp. topnienia: 217…221 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00041852
Numer CAS: 603-62-3
Numer WE (dawny EINECS): 210-051-2