Furfuryl acetate ≥97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
|
A15285.14
A15285.22
A15285.14EA
228
PLN
A15285.14
A15285.22
Furfuryl acetate ≥97%
Furfuryl acetate
Purity: 97%
CAS No.: 623-17-6
Molecular Formula: C7H8O3
Formula Weight: 140.14
Flash Point: 65°(149°F)
Refractive Index: 1.4630
Boiling Point: 175-177°
Beilstein Reference: 116128
MDL No.: MFCD00003251
Formuła:
C₇H₈O₃ Temp. Wrzenia: 175…177 °C Gęstość: 1,118 Temp. Zapłonu: 65 °C (149 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00003251 Numer CAS: 623-17-6 Numer WE (dawny EINECS): 210-775-9 |