α-Bromo-m-toluenonitryl ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
Synonim:
3-(Bromomethyl)benzonitrile, m-(Bromomethyl)benzonitrile
A15244.06
A15244.14
A15244.06EA
431
PLN
A15244.06
A15244.14
α-Bromo-m-toluenonitryl ≥98%
α-Bromo-m-toluenonitryl
Purity: 98%
CAS No.: 28188-41-2
Molecular Formula: C8H6BrN
Formula Weight: 196.05
Melting Point: 92-96°
Beilstein Reference: 742356
UN No.: 2923
MDL No.: MFCD00001809
Formuła:
C₈H₆BrN MW: 196.05 g/mol Temp. Wrzenia: 130 °C (4 mmHg) Temp. topnienia: 92…96 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00001809 Numer CAS: 28188-41-2 Numer WE (dawny EINECS): 248-890-1 Jednostka: 2923 ADR: 8 II |