Benzofuran ≥99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Purity: 99+%
CAS No.: 271-89-6
Molecular Formula: C8H6O
Formula Weight: 118.14
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Flash Point: 56°(133°F)
Refractive Index: 1.5660
Odour: Aromatic
Boiling Point: 173-175°
Beilstein Reference: 107704
Merck Reference: 14,1088
UN No.: 1993
MDL No.: MFCD00005847
Formuła:
C₈H₆O Temp. Wrzenia: 173…175 °C Temp. topnienia: < –18 °C Gęstość: 1,095 Temp. Zapłonu: 56 °C (133 °F) |
Numer MDL:
MFCD00005847 Numer CAS: 271-89-6 Numer WE (dawny EINECS): 205-982-6 ADR: 3,III Klasyfikacja Merck : 14,1088 |