3,5-Dihydroksybenzoesan metylu ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Synonim:
Methyl 3,5-dihydroxybenzoate, 3,5-Dihydroxybenzoic acid methyl ester
A15224.09
A15224.18
A15224.30
A15224.09EA
362
PLN
A15224.09
A15224.18
A15224.30
3,5-Dihydroksybenzoesan metylu ≥98%
3,5-Dihydroksybenzoesan metylu
Purity: 98%
CAS No.: 2150-44-9
Molecular Formula: C8H8O4
Formula Weight: 168.15
Melting Point: 164-168°
Beilstein Reference: 2091651
Formuła:
C₈H₈O₄ MW: 168.15 g/mol Temp. Wrzenia: 300 Temp. topnienia: 164…168 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00002289 Numer CAS: 2150-44-9 Numer WE (dawny EINECS): 218-426-2 |