Kwas fenylopropiolowy ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
A15163.09
A15163.14
A15163.09EA
367
PLN
A15163.09
A15163.14
Kwas fenylopropiolowy ≥98%
Kwas fenylopropiolowy
Purity: 98+%
CAS No.: 637-44-5
Molecular Formula: C6H5C≡CCO2H
Formula Weight: 146.15
Melting Point: 135-138°
Beilstein Reference: 742587
Formuła:
C₉H₆O₂ Temp. Wrzenia: 294 °C (1013 hPa) Temp. topnienia: 135…138 °C Gęstość: 1,28 g/cm³ (20 °C) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00004361 Numer CAS: 637-44-5 Numer WE (dawny EINECS): 211-285-8 |