Kwas p-tolilooctowy ≥99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Synonim:
2-(p-Tolyl)acetic acid, 4-Tolylacetic acid, (4-Methylphenyl)acetic acid
A15129.06
A15129.14
A15129.22
A15129.06EA
193
PLN
A15129.06
A15129.14
A15129.22
Kwas p-tolilooctowy ≥99%
Kwas p-tolilooctowy
Purity: 99%
CAS No.: 622-47-9
Molecular Formula: C9H10O2
Formula Weight: 150.18
Melting Point: 90-93°
Boiling Point: 265-267°
MDL No.: MFCD00004353
Formuła:
(C₆H₄(CH₃))CH₂COOH Temp. Wrzenia: 265…267 °C Temp. topnienia: 90…93 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00004353 Numer CAS: 622-47-9 Numer WE (dawny EINECS): 210-738-7 |