(Iodomethyl)trimethylsilane ≥99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Purity: 99%
CAS No.: 4206-67-1
Molecular Formula: C4H11ISi
Formula Weight: 214.12
Flash Point: 31°(88°F)
Refractive Index: 1.4915
Odour: Recognizable
Boiling Point: 140-142°
Beilstein Reference: 1731485
UN No.: 1993
MDL No.: MFCD00001077
Formuła:
C₄H₁₁ISi Temp. Wrzenia: 140…142 °C Gęstość: 1,443 Temp. Zapłonu: 31 °C (88 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00001077 Numer CAS: 4206-67-1 Numer WE (dawny EINECS): 224-123-6 ADR: 3,III |