4,4'-Dihydroksybenzofenon ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Synonim:
Bis(4-hydroxyphenyl) ketone
A15097.06
A15097.14
A15097.22
A15097.06EA
348
PLN
A15097.06
A15097.14
A15097.22
4,4'-Dihydroksybenzofenon ≥98%
4,4'-Dihydroksybenzofenon
Purity: 98+%
CAS No.: 611-99-4
Molecular Formula: C13H10O3
Formula Weight: 214.22
Melting Point: 221-225°
Beilstein Reference: 1874572
Formuła:
C₁₃H₁₀O₃ Temp. Wrzenia: 375 °C (1013 hPa) Temp. topnienia: 221…225 °C Gęstość: 1,336 g/cm³ (20 °C) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00002358 Numer CAS: 611-99-4 Numer WE (dawny EINECS): 210-288-1 |