Propiolan etylu ≥99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Synonim:
Ethyl propynoate, 2-Propynoic acid ethyl ester, Ethyl acetylenecarboxylate, Propiolic acid ethyl ester
A15068.06
A15068.14
A15068.22
A15068.06EA
335
PLN
A15068.06
A15068.14
A15068.22
Propiolan etylu ≥99%
Propiolan etylu
Purity: 99%
CAS No.: 623-47-2
Molecular Formula: C5H6O2
Formula Weight: 98.10
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Flash Point: 23°(73°F)
Refractive Index: 1.4120
Odour: Pungent
Melting Point: 9°
Boiling Point: 118-120°
Beilstein Reference: 878250
UN No.: 3272
MDL No.: MFCD00009184
Formuła:
C₅H₆O₂ Temp. Wrzenia: 118…120 °C Temp. topnienia: 9 °C Gęstość: 0,963 Temp. Zapłonu: 23 °C (73 °F) |
Numer MDL:
MFCD00009184 Numer CAS: 623-47-2 Numer WE (dawny EINECS): 210-795-8 Jednostka: 3272 ADR: 3,III |