(4-Metoksyfenylo)acetonitryl ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
Purity: 98%
CAS No.: 104-47-2
Molecular Formula: C9H9NO
Formula Weight: 147.18
Flash Point: 117°(242°F)
Refractive Index: 1.5300
Melting Point: 8°
Boiling Point: 285-287°
Beilstein Reference: 509162
UN No.: 3276
MDL No.: MFCD00001919
Formuła:
C₉H₉NO Temp. Wrzenia: 285…287 °C Temp. topnienia: 8 °C Gęstość: 1,085 Temp. Zapłonu: 117 °C (242 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00001919 Numer CAS: 104-47-2 Numer WE (dawny EINECS): 203-206-0 Jednostka: 3276 ADR: 6.1,III |