2-Hydroksymetylopirydyna ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
A15005.14
A15005.22
A15005.36
A15005.14EA
298
PLN
A15005.14
A15005.22
A15005.36
2-Hydroksymetylopirydyna ≥98%
2-Hydroksymetylopirydyna
Purity: 98+%
CAS No.: 586-98-1
Molecular Formula: C6H7NO
Formula Weight: 109.13
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Flash Point: 120°(248°F)
Refractive Index: 1.5440
Melting Point: -6 to -5°
Boiling Point: 112-113°/16mm
Beilstein Reference: 107849
MDL No.: MFCD00006348
Formuła:
C₆H₇NO Temp. Wrzenia: 112…113 °C (16 mmHg) Temp. topnienia: –6 to –5 °C Gęstość: 1,131 Temp. Zapłonu: 120 °C (248 °F) |
Numer MDL:
MFCD00006348 Numer CAS: 586-98-1 Numer WE (dawny EINECS): 209-592-7 |