Bromooctan tert-butylu ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
Synonim:
Bromoacetic tert-butyl ester
A14917.30
A14917.18
A14917.09
A14917.30EA
2870
PLN
A14917.30
A14917.18
A14917.09
Bromooctan tert-butylu ≥98%
Bromooctan tert-butylu
Purity: 98%
CAS No.: 5292-43-3
Molecular Formula: C6H11BrO2
Formula Weight: 195.06
Flash Point: 49°(120°F)
Refractive Index: 1.4450
Odour: Pungent
Boiling Point: 175°
Beilstein Reference: 1753010
UN No.: 2924
MDL No.: MFCD00000188
Formuła:
BrCH₂COOC(CH₃)₂ MW: 195.06 g/mol Temp. Wrzenia: 175 °C Gęstość: 1.330 Temp. Zapłonu: 49 °C (120 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00000188 Numer CAS: 5292-43-3 Numer WE (dawny EINECS): 226-133-6 ADR: 3 III |