Formylohydrazyna ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Synonim:
Formic acid hydrazide, Formohydrazide, Formic hydrazide
A14901.14
A14901.22
A14901.14EA
588
PLN
A14901.14
A14901.22
Formylohydrazyna ≥98%
Formylohydrazyna
Purity: 98%
CAS No.: 624-84-0
Molecular Formula: HCONHNH2
Formula Weight: 60.06
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Flash Point:
Formuła:
CH₄N₂O Temp. Wrzenia: 90 °C (0,7 mmHg) Temp. topnienia: 55…59 °C Temp. Zapłonu: >110 °C (230 °F) |
Numer MDL:
MFCD00007589 Numer CAS: 624-84-0 Numer WE (dawny EINECS): 210-867-9 |