2-(4-Hydroksyfenylo)etanol ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
A14891.03
A14891.06
A14891.14
A14891.03EA
258
PLN
A14891.03
A14891.06
A14891.14
2-(4-Hydroksyfenylo)etanol ≥98%
2-(4-Hydroksyfenylo)etanol
Purity: 98%
CAS No.: 501-94-0
Molecular Formula: C8H10O2
Formula Weight: 138.17
Melting Point: 89-92°
Boiling Point: 139°/1mm
MDL No.: MFCD00002902
Formuła:
C₈H₁₀O₂ Temp. Wrzenia: 139 °C (1 mmHg) Temp. topnienia: 89…92 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00002902 Numer CAS: 501-94-0 Numer WE (dawny EINECS): 207-930-8 |