Drukuj
2-Amino-4-metylotiazol ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
Synonim: 4-Methylthiazol-2-ylamine, 4-Methylthiazol-2-amine, 2-Amino-4-methylthiazol
A14847.06 A14847.14 A14847.22
A14847.06EA 172 PLN
A14847.06 A14847.14 A14847.22
2-Amino-4-metylotiazol ≥98%
2-Amino-4-metylotiazol
Purity: 98+% CAS No.: 1603-91-4 Molecular Formula: C4H6N2S Formula Weight: 114.17 Flash Point: 107°(224°F) Odour: Characteristic Boiling Point: 231-233° Beilstein Reference: 107890 Merck Reference: 14,450 MDL No.: MFCD00005329
Formuła: C₄H₆N₂S
Temp. Wrzenia: 231…233 °C
Temp. topnienia: 42…46 °C
Gęstość: 1,202 g/cm³ (50 °C)
Temp. Zapłonu: 107 °C (224 °F)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00005329
Numer CAS: 1603-91-4
Numer WE (dawny EINECS): 216-505-6
Klasyfikacja Merck : 14,450