2-Acetylo-5-bromotiofen ≥99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Synonim:
1-(5-Bromo-2-thienyl)-1-ethanone
A14826.09
A14826.18
A14826.09EA
419
PLN
A14826.09
A14826.18
2-Acetylo-5-bromotiofen ≥99%
2-Acetylo-5-bromotiofen
Purity: 99%
CAS No.: 5370-25-2
Molecular Formula: C6H5BrOS
Formula Weight: 205.07
Melting Point: 93-96°
Boiling Point: 103°/4mm
MDL No.: MFCD00014528
Formuła:
C₆H₅BrOS MW: 205.08 g/mol Temp. Wrzenia: 103 °C (4 mmHg) Temp. topnienia: 93…96 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00014528 Numer CAS: 5370-25-2 Numer WE (dawny EINECS): 226-363-7 |