Tris(4-fluorophenyl)phosphine ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
A14813.03
A14813.06
A14813.14
A14813.03EA
280
PLN
A14813.03
A14813.06
A14813.14
Tris(4-fluorophenyl)phosphine ≥98%
Tris(4-fluorophenyl)phosphine
Purity: 98%
CAS No.: 18437-78-0
Molecular Formula: C18H12F3P
Formula Weight: 316.27
Melting Point: 78-82°
Beilstein Reference: 919838
Formuła:
C₁₈H₁₂F₃P Temp. topnienia: 78…82 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00013553 Numer CAS: 18437-78-0 |