Propiolan metylu ≥99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
A14743.06
A14743.14
A14743.22
A14743.06EA
440
PLN
A14743.06
A14743.14
A14743.22
Propiolan metylu ≥99%
Propiolan metylu
Purity: 99%
CAS No.: 922-67-8
Molecular Formula: HC≡CCO2CH3
Formula Weight: 84.07
Flash Point: 10°(50°F)
Refractive Index: 1.4080
Odour: Pungent
Boiling Point: 98-101°
Beilstein Reference: 605462
UN No.: 3272
MDL No.: MFCD00008572
Formuła:
C₄H₄O₂ Temp. Wrzenia: 98…101 °C Gęstość: 1,016 Temp. Zapłonu: 10 °C (50 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00008572 Numer CAS: 922-67-8 Numer WE (dawny EINECS): 213-083-5 Jednostka: 3272 ADR: 3,II |